Learn More
Polyethylenglycol-Monomethylether, 550, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344328
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11344328 500 g 500 Gramm
11334328 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11344328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041561.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Polyethylene glycol monomethylether, 550 is used for formulating screens and for optimization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-74-4
Summenformel (C2H4O)nCH4O
Molekulargewicht (g/mol) 76.10
MDL-Nummer MFCD00084416
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol monomethylether, 550
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 1.10 g/mL
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Menge 500 g
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
Flammpunkt >110°C (230°F)