Learn More
Polyethylenglycol-Monomethylether, 750, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358678
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11358678 100 g -
11368678 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11358678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041562.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Polyethylene glycol monomethylether is used as a solvent, excipient, surfactant and dispersing agent. It is also used as a wetting agent and viscosity modifier. It finds application in the cosmetic and pharmaceutical industry due its low toxicity, lubricating property and solubility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-74-4
Summenformel (C2H4O)nCH4O
Molekulargewicht (g/mol) 76.10
MDL-Nummer MFCD00084416
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol monomethylether, 750
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Schmelzpunkt 28°C to 32°C
Dichte 1.10 g/mL
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Menge 100 g
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
Flammpunkt >110°C (230°F)