Learn More
Polyethylenglycol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487152 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487152 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11487152 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02151916.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 €
    108.15 € / 500 Gramm
    Sparen 5.85 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebildet als Kondensationspolymer aus Ethylenoxid und Wasser. Polyethylenglycol (PEG), MP Biomedicals, wurde in vielen Anwendungen von der Medizin bis zur industriellen Herstellung, einschließlich der Fällung von Proteinen, verwendet.
PEG wurde in einer Vielzahl von biomedizinischen und labortechnischen Anwendungen eingesetzt, darunter:
  • Die Fällung von Proteinen
  • Als Fusionsmittel zur Verbesserung der Wirkung von Makrophagen auf Hybridoma
  • Bei der Trennung und Reinigung von Biomolekülen
  • Bei der Induktion der Zellhybridisierung
  • Zur Rückgewinnung pathogener Viren und humaner Rotaviren aus Wasser-, Austern- und Sedimentproben
  • Nachgewiesene Anti-Zellproliferations und Anti-Tumor-Effekte durch Induktion von Apoptose
Nutzung von PEG:
  • PEGs sind für den oxidativen Abbau in Gegenwart von Luft anfällig; die Minimierung der Exposition gegenüber erhöhten Temperaturen und Sauerstoff oder die Zugabe eines Antioxidans kann den Grad des Zerfalls eingrenzen
  • PEGs werden bei Lagerung nicht hydrolysiert oder verschlechtert
  • PEGs unterstützen nicht das Wachstum von Schimmelpilzen
  • PEG ist mit Phenol nicht verträglich und kann die antimikrobielle Wirkung anderer Konservierungsstoffe verringern
Spezifikation
CAS 107-21-1
Schmelzpunkt 55 °C bis 65 °C
Dichte 1,1 – 1,2 g/ml (Lit.)
pH 4,5 bis 7,5 (5%ige wässrige Lösung)
Summenformel C2H6O2
Menge 500 g
Synonym Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, Polyethylenglykol, Makrogol, macrogol
Löslichkeitsinformationen Löslich in wässriger Lösung (100 mg/ml, klare und farblose Lösung).
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formelmasse Im Durchschnitt 3.400
Dampfdruck <0,01 mmHg bei 20 °C (Lit.)
Physikalische Form Pulver