Learn More
Polyethylenglycol (PEG), 50 % Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424099
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15424099 250 mL 250 Milliliter
15414099 100 mL 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15424099
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61495.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylene glycol is used as a thickening agent and gel binder in the pharmaceutical industry. It is used as a analytical reagents, substrates, flocculants, dispersants, lubricants, emulsifiers, moisturizers, food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Polyethylenglycol wird in der pharmazeutischen Industrie als Verdickungs- und Gelbindemittel verwendet. Es wird in analytischen Reagenzien, Substraten, Flockungsmitteln, Dispergiermitteln, Schmiermitteln, Emulgatoren, Feuchtigkeitscremes und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Enthält 50 % PEG 3350 in 0.1M Lithium-Acetatlösung, pH 4.9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol (PEG)
Farbe Farblos
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% lösl.
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit