Learn More
Polyethylenglykoltrimethylnonylether (technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyethylene Glycol Trimethylnonyl Ether (Technical Grade) |
| CAS | 68131-40-8 |
| Menge | 10 mL |
| Synonym | Alcohols','C11-15-Secondary','Ethoxylated, Ethoxylated C11-15-Secondary AlcoholsEthoxylated C11-15-Secondary Alcs. |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2[C@@H]3C=C(C)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1 |