Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Enghalsflaschen
Artikelnummer. 12631006
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
40 Stück
400 Stück
600 Stück
80 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12631006 2000 ml 40 Stück
11391155 250 ml 10 Stück
11301165 500 ml 10 Stück
10102861 1000 ml 80 Stück
12677785 50 ml 400 Stück
12621026 125 ml 600 Stück
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 12631006
Brand: Kartell™ 0032600
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die doppelte Versiegelung durch die Einsteckkappe gewährleistet eine besondere Dichtigkeit.
  • Made from polyethylene
  • Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits
  • No leaking with easy-grip cap
  • Tagging points on shoulder and cap ensure tamper-proof closure
  • Suitable for storing food stuff
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material LDPE
Zertifizierung/Konformität EC 1935/2004, EC 10/2011
Graduated Yes
Öffnung Narrow
Produkttyp Narrow Mouth Bottle
Verschlusstyp Insert Cap