Learn More
Kartell™ Plastilab™ graduierte Weithalswaschflaschen
Beschreibung
Der weite Hals erleichtert einfaches und sicheres Einfüllen von Inhalten.
- Hergestellt aus Polyethylen
- Kappen mit Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Gut designte Kappe, die ein unwillkürliches Tropfen verhindert
- Geeignet für Lebensmittellagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 38 mm |
| Enthält | Farbcodierte Kappe |
| Material | Polyethylen |
| Gewindegröße (metrisch) | Gehäuse GL45 |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Graduierungen | 25 ml |
| Graduated | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Weithalsspülflasche |