Learn More
Kartell™ Weithalsflaschen aus Polypropylen mit Graduierung
Description
- Graduierte Allzweckflaschen
- Langhalsgewinde stellt einen auslaufsicheren Verschluss sicher
- Entspricht DIN 13316 und 168
- Lebensmittelgeeignet
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 38 mm |
| Material | Polyethylen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Graduierungen | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 13316 und 168 |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Produkttyp | Messflasche mit Graduierung |
| Show More |