Learn More
Scienceware RUEHRSPATEL PE
Artikelnummer. 11710459 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25,4 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11710459
Marke: Scienceware 0626250
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Heavy-Duty Steel Reinforced PE Policeman Policeman is reinforced with a steel rod to provide added strength and is enclosed in polyethylene for excellent chemical resistance.
  • Policeman is reinforced with a 1/4 in. (6 mm) steel rod to provide added strength.
  • Enclosed in polyethylene for excellent chemical resistance.
  • Tapered, flat end measures 1 in. (2.5 cm) L x 1 in. (2.5 cm) W.
  • Temperature range is -58°F to +176°F (-50°C to +80°C).
Spezifikation
Menge 6 Packungen
Sterilität Steril
Form Konisch, flach
Produkttyp Rührstab
Länge (angloamerikanisch) Sägeblatt 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) Sägeblatt 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) Sägeblatt 1 in.
Breite (metrisch) Sägeblatt 25.4 mm
Abmessungen (L x B) 25,4 x 25,4 mm
Max. Temperatur (metrisch) -50°bis +80 °C
Material Polyethylen
Länge (metrisch) 25,4 mm