Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylen, hohe Dichte
Artikelnummer. 11348888
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348888 1 kg 1 Kilogramm
11338888 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11348888
Marke: Alfa Aesar™ 041731.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-88-4
Summenformel (C2H4)n
Molekulargewicht (g/mol) 28.05
MDL-Nummer MFCD00084423
InChI-Schlüssel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC-Name Ethen
SMILES *-CC-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene
Namenshinweis High density
Physikalische Form Pellets
Dichte 0.95 g/mL
Merck Index 14,7567
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in (above 80°C) aliphatic,aromatic and cycloaliphatic hydrocarbons
Menge 1 kg
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.54