Learn More
Buerkle™ Schlauchkupplung aus Polyethylen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 bis 14 mm
13 bis 16 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 10 mm
9 bis 12 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen
- Lieferung von 10/Packung
- Erhältlich für verschiedene Schlauchdurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
| Durchmesser (metrisch) | 11 bis 14 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit | 11 bis 14 mm Schlauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Druckloser Betrieb |
| Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
| Form | Konisch |
| Produkttyp | Schlauchkupplung |