Learn More
Cole-Parmer™ Beutel aus Polyethylen niedriger Dichte
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
127 x 76mm
178 x 127mm
229 x 152mm
254 x 203 mm
305 x 254mm
457 x 152mm
457 x 305mm
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Versiegeln mit Heißsiegelgerät oder Beutelbindern
- Gut für die allgemeine Laborlagerung
- Lieferbar in verschiedenen Größen und Stärken
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Beutel mit niedriger Dichte |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polyethylen |
| Menge | Je 1000 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 2 mil |
| Abmessungen (L x B) | 127 x 76mm |
| Länge (metrisch) | 127 mm |
| Breite (metrisch) | 76 mm |