Learn More
Masterflex™ Männliches Polyethylen-Rohrverbindungsstück
Beschreibung
- Männliches Polyethylen-Rohrverbindungsstück
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Stecknippel wurden für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug entwickelt
- Diese einfachen, kostengünstigen Schlauchkupplungen lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi).
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | HDPE |
| Schlauchgröße | 1/2 Zoll |
| Auslassanschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Gewindegröße | 1/4 x 1/2 Zoll |
| Produkttyp | Rohradapter mit Außengewinde |