Learn More
Masterflex™ Männliches Polyethylen-Rohrverbindungsstück
Artikelnummer. 11736008
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 x 3/4 Zoll
1/2 x 5/8 Zoll
1/4 x 1/2 Zoll
1/4 x 5/16 Zoll
1/8 x 1/8 Zoll
3/4 x 3/4 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
11736008 1/8 x 1/8 Zoll 10 Stück
11735988 1/4 x 5/16 Zoll 10 Stück
11765259 3/4 x 3/4 Zoll 10 Stück
11705489 1/4 x 1/2 Zoll 10 Stück
11780389 1/2 x 5/8 Zoll 10 Stück
11795539 1/2 x 3/4 Zoll 10 Stück
6 options
Artikelnummer. 11736008
Marke: Masterflex™ 3062126
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
  • Männliches Polyethylen-Rohrverbindungsstück
  • Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
  • Stecknippel wurden für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug entwickelt
  • Diese einfachen, kostengünstigen Schlauchkupplungen lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi).
  • Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Beschreibung Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M)
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material HDPE
Verpackungsmenge 10 Anschlüsse
Schlauchgröße 1/8 Zoll
Auslassanschluss 1/8 Zoll
Anschlussgröße 1/8 Zoll
Sterilisationsmethode Ethylenoxid
Gewindegröße 1/8 x 1/8 Zoll
Form Gerade
Produkttyp Rohradapter mit Außengewinde