Learn More
Polyethylen, mittlere Dichte, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyethylene |
| Namenshinweis | Medium density |
| Physikalische Form | Pulver |
| Dichte | 0.94 g/mL |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in xylene above 80°C. |
| Menge | 50 g |
| Geruch | Odorless |
| Brechungsindex | 1.51 |