Learn More
Polyethylen, mittlere Dichte, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442147
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15442147 1 kg 1 Kilogramm
15422147 50 g 50 Gramm
15432147 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15442147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045085.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-88-4
Summenformel (C2H4)n
Molekulargewicht (g/mol) 28.05
MDL-Nummer MFCD00084423
InChI-Schlüssel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC-Name Ethen
SMILES *-CC-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene
Namenshinweis Medium density
Physikalische Form Pulver
Dichte 0.94 g/mL
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in xylene above 80°C.
Menge 1 kg
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.51