Learn More
Buerkle™ Minisampler-Pumpe aus Polyethylen für Bürkle™ Minisampler
Artikelnummer. 10710593 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Zylinder, Kanister, Tanks
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10710593 Zylinder, Kanister, Tanks 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10710593 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53050010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 €
    96.64 € / 1 Stück
    Sparen 5.36 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird mit MiniSampler PE, Buerkle™ MiniSampler-Pumpe mit Verbindungsstück aus Polypropylen verwendet und ist ideal für die allgemeine Probenahme aus Fässern, Kanistern und Tanks geeignet.
  • Vakuumpumpe für die Verwendung mit MiniSampler PE
  • Ideal für allgemeine Probenahme aus Fässern, Kanistern und Tanks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Verbindungsstück aus Polypropylen
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Zylinder, Kanister, Tanks