Learn More
Pal International™ Ärmelschoner, PE
Click to view available options
Farbe:
Blau
Red
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Polyethylen-Ausführung
- Verdeckter Gummizug an Handgelenk und Ellenbogen
- Sicherer und doch bequemer Sitz.
- Schutz vor Spritzern
- Sorgen Sie für die Erfüllung von Hygienestandards in einer Vielzahl von Industrie-, Fertigungs- und Gesundheitsumgebungen.
- Lebensmittelgeeignet
- Latexfrei zur Vermeidung von Hautreizungen.
- Einfach aus dem Pal Ecopak Spender zu dispensieren
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Armstulpen |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Latexfrei | Ja |