Learn More
Corning™ X100 PCR Plate Sealers Aluminium .
Artikelnummer. 10646473 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
10646473 Polyethylen 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 10646473
Marke: Corning™ 6524AL
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermowell™ GOLD PCR consist of five product groups: 0.2mL and 0.5mL individual PCR tubes, 1 x 8 0.2mL tube strips and caps (including optically clear flat cap strips for RT-PCR), 96 well polypropylene PCR plates, 384 well polypropylene PCR microplates, and sealers for PCR reaction vessels. Each group features a variety of formats to ensure compatibility with thermocycling and sequencing instrumentation, application requirements and user preferences.
  • Tubes and plates feature ultra thin and uniform wall thickness
  • Longer cap flanges on tubes and strips
  • Full skirt, half skirt and elevated skirt formats for 96 well plates
  • Optically clear 1 x 8 flat cap strips and tape
  • Certified RNase/DNase free For PCR* and quantitative real-time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polyethylen
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl pro Karton 100 Each
Anzahl pro Packung 100 Each
Produkttyp PCR Microplate Sealing Tape
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Yes