Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter aus Polyethylen, Winkelanschlussstück, Stecknippel
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/4 NPT(M)-Gewinde x 1/4 in. Schlauch-ID
1/4 NPT(M)-Gewinde x 3/8 in. Schlauch-ID
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit | 1/4 NPT(M)-Gewinde x 3/8 in. Schlauch-ID |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Gewindegröße | 1/4 NPT(M) |
| Enthält | Rohradapter, Winkelverbindungsstück; ETO-Sterilisation |
| Produkttyp | Schlauchtülle |