Learn More
Fisherbrand™ Schwarze Druckkappen aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas
Artikelnummer. 15364789 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
8 mm
10 mm
22 mm
Packungsgröße:
300 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
15364789 8 mm 300 Stück
15354789 22 mm 300 Stück
15374789 10 mm 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15364789
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Sichere Passform zur Abdichtung von Probenfläschchen aus Glas. Fisherbrand™ Druckkappen aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas sind in verschiedenen Größen lieferbar und speziell für den Einsatz mit den Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Glas mit Druckverschlüssen konzipiert.
  • Speziell zur Verwendung mit Fisherbrand™ Probenfläschchen mit Druckkappe entwickelt
  • Polypropylenkonstruktion in Naturfarbe
  • Lieferbar in verschiedenen Größen, um den Spezifikationen der Fläschchen zu entsprechen
  • Probenfläschchen mit Druckkappe eignen sich für Medien-, Diagnose-, Aufbewahrungs-, Präsentations- und Probensammelanwendungen
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material Polyethylen
Verschlusstyp Druckkappe
Verschlussgröße 8 mm