Beschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| Bis(2-Ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 | 0μg/g |
| Butylbenzylphthalat | 85-68-7 | 0μg/g |
| Diethylphthalat | 84-66-2 | 0μg/g |
| Diisodecylphthalat | 26761-40-0 | 0μg/g |
| Diisononylphthalat | 28553-12-0 | 0μg/g |
| Dimethylphthalat | 131-11-3 | 0μg/g |
| Di-n-butylphthalat | 84-74-2 | 0μg/g |
| Di-n-octylphthalat | 117-84-0 | 0 μg/g |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyethylen-QC-Standard-Blindprobe |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Concentration or Composition Notes | Berichte aus dem Analysezertifikat zielen auf Analyten mit einer ±Genauigkeit von 2 % und korrigieren die Reinheit des Rohmaterials. |
| Verfahren | AA, ICP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Typ | Zertifiziertes Referenzmaterial |
| Menge | 5 g |
Produkt nur für den Laborgebrauch