Learn More
Polyethylenstab, hohe Dichte, 19 mm (0.75 Zoll) Durchmesser, 2.5 cm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466805
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 cm
30 cm
Packungsgröße:
2.50 Zentimeter
30 Zentimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
15466805 30 cm 30 Zentimeter
15456805 2.5 cm 2.50 Zentimeter
2 options
Artikelnummer. 15466805
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045180.BV
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-88-4
Summenformel (C2H4)n
Molekulargewicht (g/mol) 28.05
MDL-Nummer MFCD00084423
InChI-Schlüssel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC-Name Ethen
SMILES *-CC-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene rod
Namenshinweis High Density, 19mm (0.75 in.) dia.
Physikalische Form Stange
Menge 30 cm