Learn More
Polyethylenstab, niedrige Dichte, 16 mm (0.63 Zoll) Durchmesser
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyethylene rod |
| Namenshinweis | Low Density, 16mm (0.63 in.) dia. |
| CAS | 9002-88-4 |
| Physikalische Form | Stange |
| Summenformel | (C2H4)n |
| MDL-Nummer | MFCD00084423 |
| Synonym | ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore |
| Menge | 30 cm |
| InChI-Schlüssel | VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | *-CC-* |
| Mehr anzeigen |