Learn More
Polyethylenstab, niedrige Dichte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyethylene rod |
| Namenshinweis | Low Density, 6.35mm (0.25 in.) dia. |
| CAS | 9002-88-4 |
| Physikalische Form | Stange |
| Summenformel | (C2H4)n |
| MDL-Nummer | MFCD00084423 |
| Synonym | ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore |
| Menge | 30 cm |
| InChI-Schlüssel | VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | *-CC-* |
| Mehr anzeigen |