Beschreibung
- PE, transparent
- Keine Ritzen
- |PE, transparent
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Verschlusstyp | Eindrückdeckel |
| Farbe | Transparent |
| Material | Polyethylen |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Verpackung, Probenahme und Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlprodukten (-40 °C bis kurzzeitig +95 °C) |
| Enthält | Eindrückdeckel |
| Produkttyp | Mehrzweckbehälter |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 78 mm |