Learn More
Buerkle™ Runde Allzweckbehälter aus Polyethylen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PE, transparent
- Keine Ritzen
- |PE, transparent
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Verschlusstyp | Eindrückdeckel |
| Farbe | Transparent |
| Material | Polyethylen |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Verpackung, Probenahme und Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlprodukten (-40 °C bis kurzzeitig +95 °C) |
| Enthält | Eindrückdeckel |
| Produkttyp | Mehrzweckbehälter |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 136 mm |