Learn More
Polyethylenfolie, hohe Dichte, 12.7 mm (0.5 Zoll) Dicke, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436805
Change view
Click to view available options
Menge:
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15436805 300 x 300 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15436805
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045176.HB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene sheet
Namenshinweis High Density, 12.7mm (0.5 in.) thick
CAS 9002-88-4
Summenformel (C2H4)n
MDL-Nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Menge 300 x 300 mm
InChI-Schlüssel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
IUPAC-Name Ethen
Molekulargewicht (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
Geruch Odorless