Learn More
Polyethylenfolie, geringe Dichte, 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426805
Change view
Click to view available options
Menge:
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15426805 300 x 300 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15426805
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045175.HB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene sheet
Farbe Weiß
Namenshinweis Low Density, 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 9002-88-4
Physikalische Form Blatt
Summenformel (C2H4)n
MDL-Nummer MFCD00084423
Dichte 0.92 g/mL
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Menge 300 x 300 mm
InChI-Schlüssel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
IUPAC-Name Ethen
Molekulargewicht (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153