Learn More
Gravis Polyethylen-Schnappdeckel
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
22 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
100 Stück
86 Stück
Beschreibung
- Langlebig
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Menge | 100 Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | 30 mm |
| Produkttyp | Schnappverschluss |
| Verschlusstyp | Snap |