Learn More
Hecht Karl™ Vierkantflaschen aus Polyethylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- HDPE
- Square shape saves valuable space
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | Polyethylen |
| Menge | Je 1 |
| Öffnung | Weit |
| Form | Square |
| Produkttyp | Viereckige Flasche |
| Verschlussgröße | GL 50 |