Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Artikelnummer. 15931431
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Anzahl pro Karton:
44
96
162
406
480
Packungsgröße:
1 Stück
162 Stück
406 Stück
44 Stück
480 Stück
80 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Anzahl pro Karton unitSize
15931431 100 ml 480 80 Stück
17828127 100 ml 480 480 Stück
10152381 100 ml 480 80 Stück
10396301 200 ml 406 1 Stück
17878127 200 ml 406 406 Stück
10041111 500 ml 162 1 Stück
17868157 500 ml 162 162 Stück
10306311 1000 ml 96 1 Stück
17858157 1000 ml 96 96 Stück
10611712 2000 ml 44 44 Stück
10 options
Artikelnummer. 15931431
Marke: Kautex™ 2000074372
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die kristallklaren Kautex™ Weithals-Behälter aus Theraphthalat (PETG) haben eine brillante Transparenz, die hervorragend für Produktpräsentation geeignet sind.
  • Transparentes PETG
  • Quadratisch
  • Auslaufsicherer schwarzer Verschluss durch Schaumstoffeinlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
Material Polyethylenterephthalat
Anzahl pro Karton 480
Menge 480/Karton
Closure Included Nein
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 71 mm
Produkttyp Weithalsbehälter
Zur Verwendung mit (Geräte) Verschluss, Schaumstoffeinsatz