Få mere at vide
Få mere at vide
GUERIN PLASTIQUES Transparente Polyethylen-Hülsen
Klik for at se tilgængelige muligheder
Größe:
0.1 Dicke x 100 B (mm)
0.1 Dicke x 120 B (mm)
0.1 Dicke x 140 B (mm)
0.1 Dicke x 180 B (mm)
0.1 Dicke x 200 B (mm)
0.1 Dicke x 250 B (mm)
0.1 Dicke x 300 B (mm)
0.1 Dicke x 350 B (mm)
0.1 Dicke x 55 B (mm)
0.1 Dicke x 64 B (mm)
Pakningsstørrelse:
1 Meter
1 Stück
Beskrivelse
- 350 m Gesamtlänge
- Auf einer handlichen Rolle
- In verschiedenen Breiten erhältlich
Tekniske data
Tekniske data
| Menge | 1/Packung |
| Typ | Manschette |
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Lebensmittelqualität |
| Länge (metrisch) | 350 m |
| Größe | 0.1 Dicke x 350 B (mm) |
| Farbe | Transparent |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion