Learn More
Bel-Art™ Mehrzweckbeutel aus Polyethylen
Artikelnummer. 15339202
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
16 x 10 in. (406 x 254 mm)
305 x 152 mm (12 x 6 in.)
406 x 203 mm (16 x 8 in.)
406 x 254 mm (16 x 10 in.)
508 x 305 mm (20 x 12 in.)
Dicke (metrisch):
0,038 mm
0,102 mm
0,102 mm
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Dicke (metrisch) unitSize
15339202 406 x 203 mm (16 x 8 in.) 0,038 mm 100 Stück
11843921 508 x 305 mm (20 x 12 in.) 0,038 mm 100 Stück
18892561 16 x 10 in. (406 x 254 mm) 0,102 mm -
15800015 305 x 152 mm (12 x 6 in.) 0,102 mm 100 Stück
15582101 406 x 254 mm (16 x 10 in.) 0,038 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15339202 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. H131760816
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wiederverwendbare, transparente Beutel eignen sich hervorragend für den Versand oder die Lagerung und sind besonders als Probenbeutel geeignet
  • FDA-zugelassenes Material; Latexfrei
  • Verschiedene Größen sind erhältlich, um den speziellen Verpackungsanforderungen am besten gerecht zu werden
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Kabelbinder
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polyethylen
Sterilität Nicht steril
Abmessungen (L x B) 406 x 203 mm (16 x 8 in.)
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Produkttyp Probenbeutel
Länge (metrisch) 406 mm
Breite (metrisch) 203 mm
Dicke (metrisch) 0,038 mm