Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mehrzweckbeutel aus Polyethylen
Artikelnummer. 15582101 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 16 in. (254 x 406mm)
305 x 152 mm (12 x 6 in.)
406 x 203 mm (16 x 8 in.)
406 x 254 mm (16 x 10 in.)
508 x 305 mm (20 x 12 in.)
Dicke (metrisch):
0,038 mm
0,102 mm
0,102 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Dicke (metrisch) unitSize
15582101 406 x 254 mm (16 x 10 in.) 0,038 mm 100 Stück
15339202 406 x 203 mm (16 x 8 in.) 0,038 mm 100 Stück
11843921 508 x 305 mm (20 x 12 in.) 0,038 mm 100 Stück
18892561 10 x 16 in. (254 x 406mm) 0,102 mm -
15800015 305 x 152 mm (12 x 6 in.) 0,102 mm 100 Stück
5 options
Artikelnummer. 15582101
Marke: Bel-Art™ H131761016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wiederverwendbare, transparente Beutel eignen sich hervorragend für den Versand oder die Lagerung und sind besonders als Probenbeutel geeignet
  • FDA-zugelassenes Material; latexfrei
  • Verschiedene Größen sind erhältlich, um den speziellen Verpackungsanforderungen am besten gerecht zu werden
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Zip Tie
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Material Polyethylen
Sterilität Sterile
Dicke (metrisch) 0,038 mm
Abmessungen (L x B) 406 x 254 mm (16 x 10 in.)
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 406 mm
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 254 mm
Produkttyp Sample Bag