Learn More
Kartell™ Waschflasche mit geradem Schlauch
Artikelnummer. 10385821
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10385821 1000 ml 10 Stück
10375821 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10385821 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0068200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polyethylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit. Bei der Kartell™ Spritzflasche mit geradem Röhrchen wird der Flüssigkeitsstrom durch Blasen in das gerade Röhrchen erzeugt.
  • Der Flüssigkeitsstrom wird durch Durchblasen des geraden Röhrchens erzeugt.
  • Die Richtung des Flüssigkeitsstroms kann manuell gesteuert werden.
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Gerades Rohr
Material Polyethylen
Produktlinie Flasche
Höhe (metrisch) 220 mm
Produkttyp Spülflasche
Durchmesser (metrisch) 95 mm