Learn More
Kartell™ Spritzflaschen aus Polyethylen
Beschreibung
Die Kartell™ Polyethylen-Spritzflaschen sind ideal für destilliertes Wasser. Die ausströmende Flüssigkeit wird durch den Druck der Hand reguliert.
- Optimal für destilliertes Wasser
- Der Flüssigkeitsstrom wird durch Handdruck reguliert.
- Die Dispensierspitze sorgt für einen ultrafeinen Strahl.
- Die Spitze kann entfernt werden, um den Durchfluss zu erhöhen.
- Für Lebe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für destilliertes Wasser, Lebensmittel |
| Material | Polyethylen |
| Produktlinie | Flasche |
| Höhe (metrisch) | 96 mm |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 35 mm |