Learn More
Bel-Art™ Spritzflaschen aus Polyethylen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Durchscheinende Flaschen aus LDPE, Natriumhypochlorit in weißem LDPE mit Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm, Toluol in roter LDPE-Flasche
- Farbcodierte Verschlüsse aus Polypropylen zur schnellen und einfachen Identifizierung
- Konform mit den OSHA-Anforderungen des Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- 500 ml – 4/Beutel, 1000 ml – 4/Beutel, Sortierung im 6er-Beutel, jeweils eine Flasche von: Aceton, Bleiche, destilliertes Wasser, Ethanol, Isopropanol und LYOB
Hinweis: Verwenden Sie LYOB nur mit Lösungsmitteln, die mit LDPE kompatibel sind
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 4/Packung |
| Produkttyp | Spülflasche |