Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen aus Polyethylen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Enger Hals, naturfarbener Verschluss
- Präzise, spitz gewinkelte Abgabedüse
- Gute chemische Beständigkeit
- Unmarkiert
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor |
| Material | Borosilikatglas |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Graduierungen | Ja |
| Closure Included | Ja |
| Produkttyp | Laborflasche |