Learn More
Huenersdorf™ Polyethylen-Weithalskanister
Click to view available options
:
Fassungsvermögen:31L; Anzahl pro Karton:Je 1
Beschreibung
- Naturfarben
- Lebensmittelgeeignetes Polyethylen (HDPE)
- UV-Schutz für lange Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 31 l |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Tiefe (metrisch) | 252 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Kraftstoffen und Chemikalien |
| Enthält | Gewindestopfen┬á |
| Material | Polyethylen |
| Mouth Style | Weit |
| Anzahl pro Karton | Je 1 |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Mehr anzeigen |