Learn More
Bel-Art™ Weithals-Spritzflasche aus Polyethylen (PE)
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
70 % Ethanol
Aceton
Ethylacetat
Flaschenselbstetikettierung (Label Your Own Bottle, kurz LYOB)
Maschinenöl
Methylethylketon
Seife
Toluol
Wasser
Verschlussfarbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Tiefkühlgerät mit natürlichem
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Vorbedruckt mit chemischem Namen und Formel vierfarbigem Warndiamant gemäß National Fire Protection Association (NFPA) Abschnitt 704, Gesundheitsgefahren, Chemical Abstract System(CAS)-Nummer und empfohlener Schutzkleidung und Ausrüstung
- Lichtdurchlässige Flaschen aus lDPE; Natriumhypochlorit ist weißes LDPE für Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm; Toluol ist eine rote LDPE-Flasche
- Farbcodierte Polypropylenverschlüsse erleichtern die schnelle und einfache Identifizierung
- Erfüllt die Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
- 500 ml – 4/Beutel, 1000 ml – 4/Beutel; Sortiment besteht aus 6 pro Beutel, enthält jeweils eines der Folgenden: Aceton, Bleiche, destilliertes Wasser, Ethanol, Isopropanol und LYOB
Hinweis: Verwenden Sie LYOB nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln
Bestellinformation
dimCapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 53 mm |
| Enthält | Blaue Kappe |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 4Pack |
| Sterilität | Non-sterile |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind |
| Mehr anzeigen |