Learn More
Bel-Art™ Weithals-Spritzflasche aus Polyethylen (PE)
Artikelnummer. p-8007859 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
70 % Ethanol
Aceton
Ethylacetat
Flaschenselbstetikettierung (Label Your Own Bottle, kurz LYOB)
Maschinenöl
Methylethylketon
Seife
Toluol
Wasser
Verschlussfarbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Tiefkühlgerät mit natürlichem
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 12388118
Marke: Bel-Art™ F117160016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen. Dank ihrem weiten Hals von 53 mm (2 Zoll) lässt sich die Bel Art™ Polyethylen-Weithalsflasche einfach Nachfüllen.
  • Vorbedruckt mit chemischem Namen und Formel vierfarbigem Warndiamant gemäß National Fire Protection Association (NFPA) Abschnitt 704, Gesundheitsgefahren, Chemical Abstract System(CAS)-Nummer und empfohlener Schutzkleidung und Ausrüstung
  • Lichtdurchlässige Flaschen aus lDPE; Natriumhypochlorit ist weißes LDPE für Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm; Toluol ist eine rote LDPE-Flasche
  • Farbcodierte Polypropylenverschlüsse erleichtern die schnelle und einfache Identifizierung
  • Erfüllt die Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
  • 500 ml – 4/Beutel, 1000 ml – 4/Beutel; Sortiment besteht aus 6 pro Beutel, enthält jeweils eines der Folgenden: Aceton, Bleiche, destilliertes Wasser, Ethanol, Isopropanol und LYOB
Hinweis: Verwenden Sie LYOB nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Enthält Verschluss aus rotem Polypropylen
Material Polyethylen
Menge 4Pack
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Weit
Form Cylindrical
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Toluol
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Verschluss aus rotem Polypropylen
Autoklavierbar Not Autoclavable