Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 10084181
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2500 mL
4000 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68,5 mm
68.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
190 Stück
42 Stück
700 Stück
81 Stück
90 Stück
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Innendurchmesser (metrisch) Hals Packungsgröße
10084181 2500 mL Naturfarben 68,5 mm 1 Stück
10462121 50 ml Weiß 21.4 mm 1 Stück
17808187 50 ml Weiß 21.4 mm 700 Stück
10207860 50 ml Naturfarben 21.4 mm 1 Stück
17898157 50 ml Naturfarben 21.4 mm 700 Stück
10400162 100 ml Naturfarben 24 mm 1 Stück
10587282 100 ml Weiß 24 mm 1 Stück
10024760 250 ml Weiß 35 mm 1 Stück
10032471 250 ml Naturfarben 35 mm 1 Stück
10430431 350 ml Naturfarben 35 mm 1 Stück
17868147 350 ml Naturfarben 35 mm 190 Stück
10798592 500 ml Naturfarben 42.5 mm 1 Stück
10753141 500 ml Weiß 42.5 mm 1 Stück
15971431 750 ml Weiß 42.5 mm 90 Stück
10527112 750 ml Weiß 42.5 mm 90 Stück
10471181 750 ml Naturfarben 42.5 mm 90 Stück
15911421 750 ml Naturfarben 42.5 mm 90 Stück
10268060 1000 ml Weiß 42.5 mm 1 Stück
15981431 1000 ml Weiß 42.5 mm 81 Stück
10733491 1000 ml Naturfarben 42.5 mm 1 Stück
10452701 1500 ml Weiß 68.5 mm 1 Stück
15991431 1500 ml Weiß 68.5 mm 42 Stück
10609522 1500 ml Naturfarben 68.5 mm 1 Stück
10014540 4000 ml Weiß 68.5 mm 1 Stück
15911441 4000 ml Weiß 68.5 mm 15 Stück
10764483 4000 ml Naturfarben 68.5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 10084181 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000071143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.10 €
    6.25 € / 1 Stück
    Sparen 3.85 €
    38% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Polypropylen mit hoher Dichte für geringes Gewicht, Widerstandsfähigkeit und Festigkeit. Kautex™ quadratische Weithalsflaschen aus HDPE sind vielseitig und in zahlreichen Größen in Naturfarbe und weiß erhältlich.
  • Die weite Halsöffnung erleichtert das Befüllen und Reinigen.
  • Die quadratische Form spart Platz.
  • Mit eingelassenem Beschriftungsfeld
  • Ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate
  • Drei verschiedene Verschlüsse sind gesondert erhältlich.
  • Die meisten Größen sind UN-zugelassen für Feststoffe mit zugehörigen Verschlüssen (ausgenommen 50-ml- und 350-ml-Flaschen).
  • Zum Verpacken, Versenden von Proben, Transportieren und Lagern
  • Dicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2500 mL
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 68,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung
Material HDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 68,5 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Closure Included Nein
Höhe (metrisch) 260 mm
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität UN 3H1/X5/S
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung