Learn More
- Home
- Products
- Flaschen, Gefäße und Kannen
- Flaschen
- Vierkant-Kunststoffflaschen
- Kautex™ Quadratische HDPE-Weithalsflaschen
Kautex™ Quadratische HDPE-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 10587282
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2500 mL
4000 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68,5 mm
68.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
190 Stück
42 Stück
700 Stück
81 Stück
90 Stück
| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) Hals | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10587282 | 100 ml | Weiß | 24 mm | 1 Stück |
| 10462121 | 50 ml | Weiß | 21.4 mm | 1 Stück |
| 17808187 | 50 ml | Weiß | 21.4 mm | 700 Stück |
| 10207860 | 50 ml | Naturfarben | 21.4 mm | 1 Stück |
| 17898157 | 50 ml | Naturfarben | 21.4 mm | 700 Stück |
| 10400162 | 100 ml | Naturfarben | 24 mm | 1 Stück |
| 10024760 | 250 ml | Weiß | 35 mm | 1 Stück |
| 10032471 | 250 ml | Naturfarben | 35 mm | 1 Stück |
| 10430431 | 350 ml | Naturfarben | 35 mm | 1 Stück |
| 17868147 | 350 ml | Naturfarben | 35 mm | 190 Stück |
| 10798592 | 500 ml | Naturfarben | 42.5 mm | 1 Stück |
| 10753141 | 500 ml | Weiß | 42.5 mm | 1 Stück |
| 15971431 | 750 ml | Weiß | 42.5 mm | 90 Stück |
| 10527112 | 750 ml | Weiß | 42.5 mm | 90 Stück |
| 10471181 | 750 ml | Naturfarben | 42.5 mm | 90 Stück |
| 15911421 | 750 ml | Naturfarben | 42.5 mm | 90 Stück |
| 10268060 | 1000 ml | Weiß | 42.5 mm | 1 Stück |
| 15981431 | 1000 ml | Weiß | 42.5 mm | 81 Stück |
| 10733491 | 1000 ml | Naturfarben | 42.5 mm | 1 Stück |
| 10452701 | 1500 ml | Weiß | 68.5 mm | 1 Stück |
| 15991431 | 1500 ml | Weiß | 68.5 mm | 42 Stück |
| 10609522 | 1500 ml | Naturfarben | 68.5 mm | 1 Stück |
| 10084181 | 2500 mL | Naturfarben | 68,5 mm | 1 Stück |
| 10014540 | 4000 ml | Weiß | 68.5 mm | 1 Stück |
| 15911441 | 4000 ml | Weiß | 68.5 mm | 15 Stück |
| 10764483 | 4000 ml | Naturfarben | 68.5 mm | 1 Stück |
Artikelnummer. 10587282
Marke: Kautex™ 2000079206
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Weiter Hals für einfaches Befüllen und Reinigen
- Die quadratische Form spart Stauraum
- Mit zurückgesetztem Beschriftungsfeld
- Ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate
- Drei Verschlussarten separat lieferbar
- Die meisten Größen sind mit dazugehörigen Verschlüssen für Flüssigkeiten UN-zugelassen (umfasst nicht 50- oder 350 ml-Flaschen)
- Zur Verpackung, Versendung von Proben, zum Transport und zur Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Weiß |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 24 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 612 |
| Menge | 612/Karton |
| Verschlussfarbe | Erhältlich in schwarz, blau und rot. |
| Closure Included | Nein |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 101 mm |
| Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |