Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
Artikelnummer. 10606741
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Packungsgröße:
1 Stück
108 Stück
48 Stück
700 Stück
Artikelnummer. 10606741
Marke: Kautex™ 2000070543
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Mit den Kautex™ Weithalsgläsern aus Polyethylen kommt es dank der leicht befüllbaren Öffnungen zu weniger Verschüttungen.
  • Rund, robust und einfach zu reinigen
  • Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulverförmigen oder granulierten Materialien
  • Verschlüsse können separat erworben werden
Anwendungen:
  • Verpacken
  • Dispensieren
  • Probenversand
  • Postversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 750 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Verteilung, Probenversand, Postversand, Lagerung
Material Polyethylen hohe Dichte
Anzahl pro Karton 108/Karton
Gewicht (metrisch) 0,04 kg
Klarheit Naturfarben
Closure Included Nein
Öffnung Weite
Form Rund
Höhe (metrisch) 130 mm
Produkttyp Weithalsbehälter
Durchmesser (metrisch) 94 mm