Learn More
Polyethylenimin, 50 % wässrige Lösung, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11495362 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495362 100 ml 100 Milliliter
11405372 500 ml 500 Milliliter
11415372 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495362 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219544480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.05 €
    72.45 € / 100 Milliliter
    Sparen 3.60 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6
Summenformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekulargewicht (g/mol) 43.07
MDL-Nummer MFCD00084427
InChI-Schlüssel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenimin, Azacyclopropan, Dimethyleneimin, Polyethylenimin, Dihydroaziren, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-Name Aziridin
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylenimin
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 100 ml
Formelmasse 50.000 bis 100.000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethyleneimine, 50% aqueous solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: polyethyleneimine