Learn More
Polyethylenimin, verzweigt, Molekulargewicht 10,000, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373898
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11373898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040331.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000 acts as an auxiliary agent. It is used in paper-making, water treatment, detergents, adhesives and cosmetics. It is investigated as non-viral vector carriers in research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6
Summenformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekulargewicht (g/mol) 43.07
MDL-Nummer MFCD00084427
InChI-Schlüssel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-Name Aziridin
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethyleneimine, branched
Farbe Gelb
Namenshinweis M.W. 10,000
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,methanol,ethanol,chloroform and xylene. Insoluble in water,alcohol,benzene,ethyl ether and acetone.
Menge 500 g
Reinheit (%) 99%
Geruch Amine-like
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethyleneimine, branched, M. W. 10,000
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Polyethyleneimine