Learn More
Polyethyleneimin, M.W. 60,000, 50 % w/w wässr. Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480177 100 g 100 Gramm
15490177 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61270.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.43 €
    69.65 € / 100 Gramm
    Sparen 15.78 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Proteinfällungsmittel, das zur Aufreinigung von Proteinen verwendet wird
Polyethyleneimine is used for protein and nucleic acid precipitation, transfection assays, and to pretreat filters to increase the binding of proteins. Polyethyleneimine can also complex heavy metal ions. An effective permeabilizer of gram negative bacteria. Crosslinked polyethyleneimine is used as an enzyme carrier. Polyethyleneimine cellulose in small columns will separate cyclic nucleotides from related compounds at the same electrolyte concentration that is used for thin layer chromatography on Polyethyleneimine cellulose-coated plates. It is a water soluble polymer used as a membrane lubricant, useful in filtering frozen cell membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6
Summenformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekulargewicht (g/mol) 43.07
MDL-Nummer MFCD00084427
InChI-Schlüssel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-Name Aziridin
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethyleneimine
Farbe Farblos bis hellgelb
Konzentration 50% w/w aq. soln.
Dichte 1.07
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 60 kd
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethyleneimine, M.W. 60,000, 50% w/w aqueous solution
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine