Learn More
Polyethylenimine (Branched) (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30417964
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417964 2.5 g 2.50 Gramm
30417398 25 g -
30428383 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6885082.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25987-06-8
Synonym Ethylenediamine-ethylenimine copolymer, Aziridine-1,2-diaminoethane copolymer, Ethylenediamine, polymer with ethylenimine
IUPAC-Name N'-[2-[2-[2-(2-aminoethylamino)ethyl-[2-[bis(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethyl-[2-[2-[bis(2-aminoethyl)amino]ethylamino]ethyl]amino]ethyl]ethane-1,2-diamine
SMILES NCCNCCN(CCNCCN(CCN)CCN)CCN(CCNCCN)CCN(CCN)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylenimine (Branched) (Technical Grade)
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H63N13/c25-1-7-31-9-18-36(19-12-33-11-17-34(13-3-27)14-4-28)22-24-37(20-10-32-8-2-26)23-21-35(15-5-29)16-6-30/h31-33H,1-30H2
Formelmasse 533.5329