Learn More
Fisherbrand™ Mehrkantige Magnetrührstäbe ohne Drehring
Artikelnummer. 15588682 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15588682
Marke: Fisherbrand™ F371200020
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Rührstäbe verfügen über facettenreiche, mehrkantige Oberflächen, die für mehr zusätzliche Verwirbelungen als ähnlich große glatte Zylinder sorgen.
  • Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
  • Das unregelmäßige Profil verfügt über eine größere Oberfläche und erzeugt zusätzliche Verwirbelungen im Vergleich zur glatten Oberfläche von zylindrischen Stäben
  • Der Mittelring sorgt für verminderte Reibung und Geräuschentwicklung
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in registrierten ISO 9001:2008-Anlagen mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Farbe Weiß
Beschreibung Rührstab
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,3125 in.
Länge (angloamerikanisch) 0.75 Zoll
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 20 mm
Material Alnico-Magnet
Form Polygon